MilliporeSigma
368822
Sigma-Aldrich
[1,2]Dithiolo[4,3-c]-1,2-dithiole-3,6-dithione
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4S6
Número de CAS:
Peso molecular:
240.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
grade
technical grade
mp
249-251 °C (lit.)
SMILES string
S=C1SSC2=C1SSC2=S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)