368377
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
95%
About This Item
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
118-129 °C/0.08 mmHg (lit.)
densidad
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)COC(CCOCc2ccccc2)OC1
InChI
1S/C15H22O3/c1-15(2)11-17-14(18-12-15)8-9-16-10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,8-12H2,1-2H3
Clave InChI
JIQSXGPAPCVQSI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)