MilliporeSigma
367052
Sigma-Aldrich
N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)formamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
176.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
135-138 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)NCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N4O/c13-6-9-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4,6H,5H2,(H,9,13)
Clave InChI
AUDGAMZNNDGYAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)