MilliporeSigma
366145
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Cl2F3N
Número de CAS:
Peso molecular:
215.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
bp
80 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.549 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
Clave InChI
ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine is reported as an intermediate of herbicide. Synthesis of 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine has been reported.[1] Palladium-catalyzed monoalkoxycarbonylation of 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine has been reported.[2]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthetic process development and scale up of palladium-catalyzed alkoxycarbonylation of chloropyridines.
Crettaz R, et al.
Organic Process Research & Development, 5(6), 572-574 (2001)
Research development of 2, 3-dichloro-5-trifluoromethyl-pyridine [J].
ZHAO W-K, et al.
Chemical Reagents, 6, 005-005 (2004)
Yong Xie et al.
Pest management science, 74(1), 189-199 (2017-08-02)
Agrochemicals have been crucial to the production of food, and the need for the development of novel agrochemicals continues unceasing owing to the loss of existing produces via the growth of resistance and the desire for products with more propitious