MilliporeSigma
365955
Sigma-Aldrich
Niobium(III) bromide ethylene glycol dimethyl ether complex
About This Item
Fórmula lineal:
NbBr3O2C4H10
Número de CAS:
Peso molecular:
422.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mp
155 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Br[Nb](Br)Br.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3BrH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
XDLURHXPYYXULL-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)