MilliporeSigma
364967
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenyl chlorothionoformate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H2Cl4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
275.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
95%
refractive index
n20/D 1.605 (lit.)
bp
146-147 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=S)Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)