MilliporeSigma
363677
Sigma-Aldrich
5,7-Dodecadiyne
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3C≡CC≡C(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
162.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
contains
300 ppm butylated hydroxytoluene as stabilizer
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
120 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC#CC#CCCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)