MilliporeSigma
363278
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14IN
Número de CAS:
Peso molecular:
299.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
244 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[I-].CC[n+]1c(C)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Precursor in synthesis of carbocyanine dyes
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)