MilliporeSigma
362360
Sigma-Aldrich
3-Methoxyacrylonitrile, mixture of isomers
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH=CHCN
Número de CAS:
Peso molecular:
83.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
densidad
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC=CC#N
InChI
1S/C4H5NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H,1H3
Clave InChI
IPCRTSDORDQHRO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Methoxyacrylonitrile may be used in the synthesis of 5-amino-1-hydroxyethylpyrazole, an intermediate of cefoselis sulfate. It may be used in the synthesis of 3-aminoacrylonitrile, an important intermediate for the synthesis of biologically active substances.2
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 5-Amino-1-hydroxyethylpyrazole.
Zhon Y and Wu B.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 34(9), 431-432 (2003)