361984
3,3-Dimethyl-1-trimethylsilyl-1-butyne
98%
Sinónimos:
1-(Trimethylsilyl)neohexyne
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18Si
Número de CAS:
Peso molecular:
154.32
Beilstein:
2037940
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
cadena SMILES
CC(C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)