360953
α,α-Dicyanoethyl acetate
98%
Sinónimos:
α-Acetoxy-α-methylmalononitrile, DAC
About This Item
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
69-71 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitrile
cadena SMILES
CC(=O)OC(C)(C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-5(9)10-6(2,3-7)4-8/h1-2H3
Clave InChI
OSNAAKXQIFQLNS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)