MilliporeSigma
360600
Sigma-Aldrich
(−)-Quebrachitol
97%
Sinónimos:
2-O-Methyl-1,2,4/3,5,6-hexahydroxycyclohexane, 2-O-Methyl-L-inositol, L-chiro-Inositol 2-methyl ether, L-Quebrachitol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −79°, c = 1.2 in H2O
mp
189-192 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)