MilliporeSigma
360228
Sigma-Aldrich
L-Lysine dihydrochloride
99%
Sinónimos:
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid dihydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
219.11
Beilstein/REAXYS Number:
4539715
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
optical activity
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp
200-206 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI key
JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)