MilliporeSigma
358908
Sigma-Aldrich
Tritylpyridinium tetrafluoroborate
96%
Sinónimos:
1-(Triphenylmethyl)pyridinium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H20BF4N
Número de CAS:
Peso molecular:
409.23
Beilstein:
3834611
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
175-181 °C (lit.)
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)[n+]4ccccc4
InChI
1S/C24H20N.BF4/c1-5-13-21(14-6-1)24(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)25-19-11-4-12-20-25;2-1(3,4)5/h1-20H;/q+1;-1
Clave InChI
PBUNNYDYPYZWML-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)