357693
2,2-Dimethylsuccinic anhydride
98%
Sinónimos:
3,3-Dimethyldihydrofuran-2,5-dione, Dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
bp
219-220 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-6(2)3-4(7)9-5(6)8/h3H2,1-2H3
InChI key
ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?