MilliporeSigma
356999
Sigma-Aldrich
Tantalum
wire, diam. 2.0 mm, ≥99.9%
Sinónimos:
Ta
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ta
Número de CAS:
Peso molecular:
180.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
≥99.9%
Formulario
wire
temp. de autoignición
572 °F
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
2.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Cantidad
10 g = 20 cm
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)