MilliporeSigma
356778
Sigma-Aldrich
Iron
foil, thickness 1.0 mm, ≥99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
55.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
≥99.9%
Formulario
foil
resistividad
9.71 μΩ-cm
grosor
1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)