MilliporeSigma
349739
Sigma-Aldrich
3,3′,4,4′-Tetrahydro-6,6′-bi(2H-pyran)
98%
Sinónimos:
6,6′-Bi(3,4-dihydro-2H-pyran)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Beilstein/REAXYS Number:
4969265
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
mp
45-49 °C (lit.)