MilliporeSigma
346314
Sigma-Aldrich
2-[2-(Aminomethyl)phenylthio]benzyl alcohol
95%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH2C6H4SC6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
245.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
mp
96-98 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
thioether
cadena SMILES
NCc1ccccc1Sc2ccccc2CO
InChI
1S/C14H15NOS/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,16H,9-10,15H2
Clave InChI
HLAFSNJRKZLMPT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-[2-(Aminomethyl)phenylthio]benzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)