343587
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxovalerate
97%
Sinónimos:
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxopentanoate
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
69-73 °C/0.35 mmHg (lit.)
densidad
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
ketal
ketone
cadena SMILES
COC(=O)CC(=O)C(C)(OC)OC
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(12-3,13-4)6(9)5-7(10)11-2/h5H2,1-4H3
Clave InChI
ZQFJOBUKEHFXKY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?