MilliporeSigma
343420
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone
95%
Sinónimos:
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxynaphtho-1,4-quinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H4Cl2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
259.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
mp
197-199 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(O)c2C(=O)C(Cl)=C(Cl)C(=O)c12
InChI
1S/C10H4Cl2O4/c11-7-8(12)10(16)6-4(14)2-1-3(13)5(6)9(7)15/h1-2,13-14H
Clave InChI
UVESKDKGJSABKP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jeremy D Baker et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 26(3), 400-409 (2020-09-29)
Tauopathies are neurological disorders characterized by intracellular tau deposits forming neurofibrillary tangles, neuropil threads, or other disease-specific aggregates composed of the protein tau. Tauopathy disorders include frontotemporal lobar degeneration, corticobasal degeneration, Pick's disease, and the largest cause of dementia, Alzheimer's
Xiao-Fei Shang et al.
Scientific reports, 8(1), 1609-1609 (2018-01-27)
As important secondary plant metabolites, naphthoquinones exhibit a wide range of biological activities. However, their potential as sustainable alternatives to synthetic acaricides has not been studied. This study for the first time investigates the acaricidal activity of naphthoquinones against Psoroptes