MilliporeSigma
342238
Sigma-Aldrich
Nickel(II) fluoride tetrahydrate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
NiF2 · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
168.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensayo
99%
cadena SMILES
O.F[Ni]F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)