341975
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4Br2F4
Número de CAS:
Peso molecular:
287.88
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
96%
SMILES string
FC(F)(Br)C(F)(F)CCBr
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)