MilliporeSigma
341509
Sigma-Aldrich
2-Bromoethyl benzoate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CO2CH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
229.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
157-159 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clave InChI
KNBBDZULQFKSIE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Bromoethyl benzoate is an ester.
Aplicación
2-Bromoethyl benzoate may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)