MilliporeSigma
340820
Sigma-Aldrich
1,3-Adamantanedicarboxylic acid
98%
Sinónimos:
ADC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16O4
Número de CAS:
Peso molecular:
224.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
98%
form
powder
mp
276-278 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C12H16O4/c13-9(14)11-2-7-1-8(4-11)5-12(3-7,6-11)10(15)16/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8+,11+,12-
InChI key
PAVQGHWQOQZQEH-IVQVNHIISA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c