MilliporeSigma
34070
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2,4-dibromobutyrate
technical, ≥85% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14Br2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
302.00
Beilstein:
4660530
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
El producto 34070 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
technical
Ensayo
≥85% (GC)
Formulario
liquid
densidad
1.562 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C(Br)CCBr
InChI
1S/C8H14Br2O2/c1-8(2,3)12-7(11)6(10)4-5-9/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
IELBUWARMJVXDU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
tert-Butyl 2,4-dibromobutyrate was employed as building block in reaction with primary amines to yield azetidine-2-carboxylates.[1][2][3]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2991-2991 (1981)
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2997-2997 (1981)
Tingting Shi et al.
Oncology reports, 44(2), 457-468 (2020-07-07)
Aspirin, a nonsteroidal anti‑inflammatory drug (NSAID), is known to inhibit cell proliferation in a variety of cancers. However, the underlying mechanism of this inhibition remains unknown. We investigated the effects of aspirin on hepatocellular carcinoma (HCC) cells using in vitro and
H.H. Wassermann et al.
Tetrahedron Letters, 1089-1089 (1979)