Merck
338915
Sigma-Aldrich
Morpholinosulfur trifluoride
Sinónimos:
Morph-DAST, Morpho-DAST
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8F3NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
175.17
Beilstein:
606224
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
41-42 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FS(F)(F)N1CCOCC1
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)