338230
3,4-Diisopropoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
99%
Sinónimos:
Diisopropyl squarate
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
bp
110 °C/0.04 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OC1=C(OC(C)C)C(=O)C1=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-5(2)13-9-7(11)8(12)10(9)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
KCZPGGVPQXQGEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)