MilliporeSigma
336483
Sigma-Aldrich
Hydroquinidine 4-chlorobenzoate
98%
Sinónimos:
O-(4-Chlorobenzoyl)hydroquinidine, Dihydroquinidine 4-chlorobenzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H29ClN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
464.98
Beilstein:
4302319
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]26/D −73°, c = 1 in ethanol
mp
102-105 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
CC[C@@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)c4ccnc5ccc(OC)cc45
InChI
1S/C27H29ClN2O3/c1-3-17-16-30-13-11-19(17)14-25(30)26(33-27(31)18-4-6-20(28)7-5-18)22-10-12-29-24-9-8-21(32-2)15-23(22)24/h4-10,12,15,17,19,25-26H,3,11,13-14,16H2,1-2H3/t17-,19+,25-,26+/m1/s1
Clave InChI
TXVNNFDXQZFMBQ-XHYUFEOFSA-N
Información legal
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)