MilliporeSigma
336017
Sigma-Aldrich
4-Aminophthalonitrile
98%
Sinónimos:
3,4-Dicyanoaniline
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3-1,2-(CN)2
Número de CAS:
Peso molecular:
143.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
assay
98%
form
powder, crystals or chunks
mp
179-181 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3H,11H2
InChI key
RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)