MilliporeSigma
33562
Sigma-Aldrich
N,N′-Dibenzoyl-L-cystine
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
$281.40
$281.40
Precio de catálogo$402.00Ahorre 30 %
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$281.40
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20N2O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
448.51
Beilstein:
2068210
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$281.40
Precio de catálogo$402.00Ahorre 30 %
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −215±8°, c = 1% in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
195-200 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H20N2O6S2/c23-17(13-7-3-1-4-8-13)21-15(19(25)26)11-29-30-12-16(20(27)28)22-18(24)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,16-/m0/s1
Clave InChI
GUTXMPQWQSOAIY-HOTGVXAUSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Synthesis of integrin antagonists
  • Dissipative self-assembly of molecular gelator using chemical fuel
  • Synthesis of crosslinkable hydrogel for proliferation of encapsulated human derm fibroblast
  • Analysis for use as metallo-β-lactamase inhibitors
  • Amplification of bifunctional disulfide ligands for calmodulin
Otras notas
Chiral modifier of LiBH4 for enantioselective reductions of aromatic, heteroaromatic and unsaturated ketones to alcohols[1][2][3][4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 138-138 (1985)
K. Soai et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 413-413 (1984)
P.G. Sammes et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 111-111 (1988)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 801-801 (1987)