334847
N-Fluoro-N-propyl-p-toluenesulfonamide
technical grade, 80%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14FNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
231.29
Número MDL:
grado
technical grade
Ensayo
80%
cadena SMILES
CCCN(F)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)