MilliporeSigma
332976
Sigma-Aldrich
4-Propylbenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
142-144 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Propylbenzoic acid was used in the preparation of [2,7-dimethoxy-8-(4-propylbenzoyl)naphthalen-1-yl](4-propylphenyl)-methanone.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kosuke Sasagawa et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 8), o2596-o2596 (2012-08-21)
In the title compound, C(32)H(32)O(4), the 4-propyl-benzoyl groups at the 1- and 8-positions of the naphthalene ring system are aligned almost anti-parallel, and their benzene rings make a dihedral angle of 8.64 (10)°. The dihedral angles between the naphthalene ring system