Documentos clave
332569
Sigma-Aldrich
β-Cyclodextrin/epichlorohydrin copolymer
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
InChI
1S/C6H12O6.C3H5ClO/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-2-1-3-5/h2-11H,1H2;1,3,5H,2H2/b;3-1-/t2?,3-,4?,5?,6?;/m1./s1
Clave InChI
LXLFLTLTIRTMCL-ATQFLDRASA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)