MilliporeSigma
328758
Sigma-Aldrich
p-Tolyl chloroformate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCO2C6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
170.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5099 (lit.)
bp
99.5 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)11-8(9)10/h2-5H,1H3
Clave InChI
XOFZPIYYMJUNRG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
p-Tolyl chloroformate is an aryl chloroformate and its reaction with dimethylformamide was reported.[1]
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reaction of aryl chloroformates with dimethylformamide. Facile in situ synthesis of. alpha.-chlorocresols.
Pattison VA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1084-1087 (1968)