328731
2-Nitrophenyl chloroformate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCO2C6H4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
201.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
95%
bp
132-133 °C/7 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1OC(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-4-2-1-3-5(6)9(11)12/h1-4H
Clave InChI
FHLXUWOHGKLDNF-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
remainder 2-nitrophenol
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Xiaofei Wang et al.
International journal of nanomedicine, 13, 4641-4659 (2018-08-28)
Improvement in drug accumulation in the lungs through inhalation administration and high expression of MMP2 and MMP9 in lung tumors have both been widely reported. MMP2/9-triggered-release micelles were constructed and in vitro and in vivo studies of inhalation administration against