328588
3,4-Pyridinedicarboximide
97%
Sinónimos:
Cinchomeronimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
232-235 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1NC(=O)c2cnccc12
InChI
1S/C7H4N2O2/c10-6-4-1-2-8-3-5(4)7(11)9-6/h1-3H,(H,9,10,11)
Clave InChI
SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?