MilliporeSigma
328359
Sigma-Aldrich
Perfluorokerosene
low-boiling
Seleccione un Tamaño
1 G
$115.00
$115.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$115.00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
$115.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.336 (lit.)
bp
70-240 °C
densidad
1.835 g/mL at 25 °C
Aplicación
Perfluorokerosene was used as:
  • internal reference for negative ion mass spectrometry[1]
  • mulling agent during the analysis of urinary calculi by difuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy[2]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Perfluorokerosine. Useful internal reference for negative ion mass spectrometry.
Gohlke RS and Thompson LH.
Analytical Chemistry, 40(6), 1004-1005 (1968)
M Berthelot et al.
Clinical chemistry, 33(6), 780-783 (1987-06-01)
We investigated the application of diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy to analysis of urinary calculi and compared its operation with that of older sampling techniques (pellet, mull, and attenuated total reflectance). The new method requires shorter sample preparation time