MilliporeSigma
328030
Sigma-Aldrich
1,3-Dioctadecylurea
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17NHCONH(CH2)17CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
565.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
110-112 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H76N2O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-37(40)39-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H2,38,39,40)
Clave InChI
AOZVWUCYHOWWPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,3-Dioctadecylurea may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)