MilliporeSigma
327964
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
98%
Sinónimos:
3,4-Dihydro-3-hydroxy-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, DHBT
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.13
Beilstein:
609382
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
188-189 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-9-10(7)12/h1-4,12H
Clave InChI
HJBLUNHMOKFZQX-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)