32778
2,4-Diaminobenzenesulfonic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (T)
form
powder
mp
260-266 °C (dec.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc(c(N)c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O3S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11)
InChI key
JVMSQRAXNZPDHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?