MilliporeSigma
326054
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Y2(CO3)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
357.84 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
cadena SMILES
O.[Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.H2O.2Y/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
Clave InChI
WJUZDKUDCZNBJS-UHFFFAOYSA-H
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ross K Taggart et al.
Environmental science. Processes & impacts, 20(10), 1390-1403 (2018-09-29)
Coal combustion ash is a promising alternative source of rare earth elements (REE; herein defined as the 14 stable lanthanides, yttrium, and scandium). Efforts to extract REE from coal ash will depend heavily on the location and speciation of these
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.