324833
2-Bromo-5-nitropyridine
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
solid
bp
145-147 °C/10 mmHg (lit.)
mp
139-141 °C (lit.)
functional group
bromo
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
InChI key
HUUFTVUBFFESEN-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?