MilliporeSigma
324639
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(dimethylamino)dimethylsilyl]ethane
96%
Sinónimos:
1,1′-Ethylenebis(N,N,1,1-tetramethylsilanamine), 1,4-Bis(dimethylamino)-1,1,4,4-tetramethyl-1,4-disilabutane, 2,5-Bis(dimethylamino)-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH2Si(CH3)2N(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
232.51
Beilstein:
4366167
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
101-103 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)[Si](C)(C)CC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C10H28N2Si2/c1-11(2)13(5,6)9-10-14(7,8)12(3)4/h9-10H2,1-8H3
Clave InChI
MRAAXSSHMOFDJR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)