MilliporeSigma
324612
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
greener alternative
98%
Sinónimos:
α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (S)-(−)-α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (S)-(−)-3-Chloro-1-phenylpropanol
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2CH(C6H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
170.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]19/D −25°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 100
new score: 62
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
58-60 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
phenyl
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O[C@@H](CCCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m0/s1
Clave InChI
JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Atom Economy”, "Enhanced Energy Efficiency" and “Use of Renewable Feedstock”. Click here to view its DOZN scorecard.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)