MilliporeSigma
323152
Sigma-Aldrich
5-[4-(Diethylamino)benzylidene]rhodanine
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16N2OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
292.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
mp
161-164 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)