MilliporeSigma
322490
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methyl-2-thiazolinium iodide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14INS
Número de CAS:
Peso molecular:
259.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
mp
191-193 °C (lit.)
SMILES string
[I-].CC[N+]1=C(C)SCC1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)