320242
Cloroformo
ReagentPlus®, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sinónimos:
Triclorometano, Tricloruro de metilidino
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CHCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein:
1731042
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
Productos recomendados
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.8%
contiene
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
60.5-61.5 °C
mp
−63 °C (lit.)
densidad
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
C Nagelreiter et al.
International journal of pharmaceutics, 491(1-2), 162-169 (2015-06-29)
The tape stripping method is a very important tool for dermopharmacokinetic experiments in vitro and the accurate measurement of the removed corneocytes is key for a reliable calculation of a drug's skin penetration behavior. Therefore, various methods to quantify the