MilliporeSigma
318213
Sigma-Aldrich
Sorbitan monolaurate
Sinónimos:
Span® 20
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H34O6
Número de CAS:
Peso molecular:
346.46
Beilstein/REAXYS Number:
8355657
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
density
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
8
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18+/m0/s1
InChI key
LWZFANDGMFTDAV-WYDSMHRWSA-N
Legal Information
Span is a registered trademark of Croda International PLC
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)