MilliporeSigma
316679
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5HF4N
Número de CAS:
Peso molecular:
151.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4046 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
densidad
1.499 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1cc(F)c(F)nc1F
InChI
1S/C5HF4N/c6-2-1-3(7)5(9)10-4(2)8/h1H
Clave InChI
HWIPMBCMGVXOKN-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Barbara Procacci et al.
Organometallics, 33(1), 45-52 (2014-02-25)
Irradiation of CpRh(PMe